4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR914384-100G OR914384-500G
APOSOR914384-100GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR914384-100G APOSOR914384-500G
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one 98%
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₅H₆O₃
MW: 114,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143315
Numéro CAS: 4427-96-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité