4-Cyanophenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Cyanophenyl)acetic acid
OR914390-25G
APOSOR914390-25GEA 143 EUR InStock
APOSOR914390-25G
4-Cyanophenylacetic acid 98%
4-Cyanophenylacetic acid
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798066
Numéro CAS: 5462-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité