N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-2-bromobenzylamine, 2-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)benzylamine, tert-Butyl (2-Bromobenzyl)carbamate, (2-Bromobenzyl)carbamic acid tert-Butyl ester
OR914478-5G
APOSOR914478-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR914478-5G
N-Boc-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-2-bromobenzylamine
Formule: C₁₂H₁₆BrNO₂
MW: 286,169 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664385
Numéro CAS: 162356-90-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité