3-Methyl-2-naphthol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-3-methylnaphthalene, 3-Methylnaphthalen-2-ol
OR914496-1G OR914496-5G
APOSOR914496-1GEA 252 EUR InStock
APOSOR914496-1G APOSOR914496-5G
3-Methyl-2-naphthol 98%
3-Methyl-2-naphthol
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,1965 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037754
Numéro CAS: 17324-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité