2,6-Dichloroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR914523-100GEA 206 EUR InStock
APOSOR914523-100G APOSOR914523-25G
2,6-Dichloroanisole 98%
2,6-Dichloroanisole
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000575
Numéro CAS: 1984-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité