4'-(Dimethylamino)acetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR914527-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR914527-100G APOSOR914527-25G
4'-(Dimethylamino)acetophenone 98%
4'-(Dimethylamino)acetophenone
Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,2200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017246
Numéro CAS: 2124-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité