2-Chloro-5-méthylanisole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzene
OR914539-1G OR914539-25G OR914539-5G
APOSOR914539-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR914539-1G APOSOR914539-25G APOSOR914539-5G
2-Chloro-5-méthylanisole 96%
2-Chloro-5-méthylanisole
Formule: C₈H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01679710
Numéro CAS: 73909-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité