m-Anisate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methoxybenzoic acid methyl ester, 3-Anisic acid methyl ester, m-Anisic acid methyl ester, Methyl 3-methoxybenzoate
OR914552-100G
APOSOR914552-100GEA 77 EUR InStock
APOSOR914552-100G
m-Anisate de méthyle 98%
m-Anisate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017193
Numéro CAS: 5368-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité