4-Hydroxyazobenzène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Phenyldiazenyl)phenol
OR916223-100G OR916223-25G
APOSOR916223-100GEA 214 EUR InStock
APOSOR916223-100G APOSOR916223-25G
4-Hydroxyazobenzène 95%
4-Hydroxyazobenzène
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002330
Numéro CAS: 1689-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité