1-Oxyde de tétrahydrothiophène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Tetrahydrothiophene 1-oxide
OR916306-25G
APOSOR916306-25GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR916306-25G
1-Oxyde de tétrahydrothiophène 98%
1-Oxyde de tétrahydrothiophène
Formule: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Point d'ébullition: 235…237 °C/760mmHg
Densité: 1.158 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005477
Numéro CAS: 1600-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité