2-Méthylpentyle acétate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916330-100G OR916330-25G
APOSOR916330-100GEA 328 EUR InStock
APOSOR916330-100G APOSOR916330-25G
2-Méthylpentyle acétate 95%
2-Méthylpentyle acétate
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060103
Numéro CAS: 7789-99-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité