Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-3-Bromoisobutyric Acid Methyl Ester, Methyl (S)-(-)-3-Bromo-2-methylpropionate, (S)-(-)-3-Bromo-2-methylpropionic Acid Methyl Ester, Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropanoate
OR916365-1G OR916365-5G
APOSOR916365-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR916365-1G APOSOR916365-5G
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate 95%
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate
Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064487
Numéro CAS: 98190-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité