N-tert-Butylethylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916414-1G OR916414-25G OR916414-5G
APOSOR916414-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR916414-1G APOSOR916414-25G APOSOR916414-5G
N-tert-Butylethylamine 95%
N-tert-Butylethylamine
Formule: C₆H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059367
Numéro CAS: 4432-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité