5-Méthyl-3-hexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916458-10G OR916458-1G OR916458-5G
APOSOR916458-10GEA 618 EUR InStock
APOSOR916458-10G APOSOR916458-1G APOSOR916458-5G
5-Méthyl-3-hexanone 95%
5-Méthyl-3-hexanone
Formule: C₇H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009319
Numéro CAS: 623-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité