O-Allylhydroxylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: O-Allylhydroxylamine Hydrochloride
OR916474-25G
APOSOR916474-25GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR916474-25G
O-Allylhydroxylamine hydrochloride 95%
O-Allylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₃H₇NO
MW: 109,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012957
Numéro CAS: 38945-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité