(Ethoxymethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl ethyl ether
OR916482-5G
APOSOR916482-5GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR916482-5G
(Ethoxymethyl)benzene 95%
(Ethoxymethyl)benzene
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039903
Numéro CAS: 539-30-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité