tert-Butyl benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzoic acid tert-butyl ester
OR916491-100G
APOSOR916491-100GEA 161 EUR InStock
APOSOR916491-100G
tert-Butyl benzoate 95%
tert-Butyl benzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,2277 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048244
Numéro CAS: 774-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité