1-Benzylpiperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916524-100G OR916524-25G
APOSOR916524-100GEA 227 EUR InStock
APOSOR916524-100G APOSOR916524-25G
1-Benzylpiperidine 98%
1-Benzylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00224901
Numéro CAS: 2905-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité