1,2,3,4-Tétrahydro-7-hydroxynaphtalène-2-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-one
OR916604-1G OR916604-250MG
APOSOR916604-1GEA 377 EUR InStock
APOSOR916604-1G APOSOR916604-250MG
1,2,3,4-Tétrahydro-7-hydroxynaphtalène-2-one 95%
1,2,3,4-Tétrahydro-7-hydroxynaphtalène-2-one
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038657
Numéro CAS: 37827-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité