Allyl butyl ether 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916709-25G OR916709-5G
APOSOR916709-25GEA 270 EUR InStock
APOSOR916709-25G APOSOR916709-5G
Allyl butyl ether 97%
Allyl butyl ether
Formule: C₇H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009460
Numéro CAS: 3739-64-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité