Acide (phénylthio)acétique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR916733-25GEA 80 EUR InStock
APOSOR916733-25G APOSOR916733-100G
Acide (phénylthio)acétique 95%
Acide (phénylthio)acétique
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004355
Numéro CAS: 103-04-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité