7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916749-5G
APOSOR916749-5GEA 208 EUR InStock
APOSOR916749-5G
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline 95%
7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143517
Numéro CAS: 4602-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité