2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Di-tert-butylmethanimine, 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanimine
OR916803-1G OR916803-5G
APOSOR916803-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR916803-1G APOSOR916803-5G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine 95%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine
Formule: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216566
Numéro CAS: 29097-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité