Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Allyl 1-Pyrrolidinecarbodithioate, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid Allyl Ester, 1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Allyl Ester, Pyrrolidinodithiocarbamic acid Allyl Ester, Pyrrolidinodithiocarbamic Acid Allyl Ester, Allyl Pyrrolidinodithiocarbamate
OR916805-1G OR916805-25G OR916805-5G
APOSOR916805-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR916805-1G APOSOR916805-25G APOSOR916805-5G
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate 95%
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate
Formule: C₈H₁₃NS₂
MW: 187,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135118
Numéro CAS: 701-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité