N-Ethyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Ethyl-2-(1-pyrrolidyl)ethanamine
OR916855-1G OR916855-250MG
APOSOR916855-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR916855-1G APOSOR916855-250MG
N-Ethyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine 95%
N-Ethyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08361605
Numéro CAS: 138356-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité