4-Éthylanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR916875-25GEA 328 EUR InStock
APOSOR916875-25G APOSOR916875-5G
4-Éthylanisole 98%
4-Éthylanisole
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015176
Numéro CAS: 1515-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité