Octahydrocyclopenta[c]pyrrole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR916903-10G OR916903-1G OR916903-25G
APOSOR916903-10GEA 348 EUR InStock
APOSOR916903-10G APOSOR916903-1G APOSOR916903-25G
Octahydrocyclopenta[c]pyrrole 98%
Octahydrocyclopenta[c]pyrrole
Formule: C₇H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5661-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité