4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chlorothymol
APOSOR916910-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR916910-25G APOSOR916910-100G
4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol 98%
4-Chloro-2-isopropyl-5-méthylphénol
Formule: C₁₀H₁₃ClO
MW: 184,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002326
Numéro CAS: 89-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité