5-Méthyl-2-furoate de méthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-methylfuran-2-carboxylate
OR916942-5G
APOSOR916942-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR916942-5G
5-Méthyl-2-furoate de méthyle 95%
5-Méthyl-2-furoate de méthyle
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116374
Numéro CAS: 2527-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité