Iproniazid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Isonicotinic acid 2-Isopropylhydrazide, 1-Isonicotinoyl-2-isopropylhydrazine
OR916950-1G OR916950-250MG
APOSOR916950-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR916950-1G APOSOR916950-250MG
Iproniazid 95%
Iproniazid
Formule: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153819
Numéro CAS: 54-92-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité