4-Bromodibenzothiophene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromodibenzo[b,d]thiophene
OR916957-25G OR916957-50G
APOSOR916957-25GEA 256 EUR InStock
APOSOR916957-25G APOSOR916957-50G
4-Bromodibenzothiophene 98%
4-Bromodibenzothiophene
Formule: C₁₂H₇BrS
MW: 263,15 g/mol
Point de fusion: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683746
Numéro CAS: 97511-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité