S,S'-Diethyl dithiocarbonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Dithiocarbonic Acid S,S'-Diethyl Ester
OR916981-1G OR916981-5G
APOSOR916981-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR916981-1G APOSOR916981-5G
S,S'-Diethyl dithiocarbonate 95%
S,S'-Diethyl dithiocarbonate
Formule: C₅H₁₀OS₂
MW: 150,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144162
Numéro CAS: 623-80-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité