3-Oxohexanoate de méthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-oxohexanoate
OR917137-500G
APOSOR917137-500GEA 201 EUR InStock
APOSOR917137-500G
3-Oxohexanoate de méthyle 95%
3-Oxohexanoate de méthyle
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040995
Numéro CAS: 30414-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité