3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: T-1105
OR917252-100G
APOSOR917252-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR917252-100G
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,114 g/mol
Point de fusion: 270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233977
Numéro CAS: 55321-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité