N-(Carbobenzoxy)aminoacetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl (cyanomethyl)carbamate, Cyanomethylcarbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl Cyanomethylcarbamate, N-Cbz-aminoacetonitrile
OR917260-25G
APOSOR917260-25GEA 237 EUR InStock
APOSOR917260-25G
N-(Carbobenzoxy)aminoacetonitrile 95%
N-(Carbobenzoxy)aminoacetonitrile
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033175
Numéro CAS: 3589-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité