Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
OR917272-1G OR917272-5G
APOSOR917272-1GEA 119 EUR InStock
APOSOR917272-1G APOSOR917272-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₄
MW: 274,0681 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114313
Numéro CAS: 90725-68-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité