4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917429-25G
APOSOR917429-25GEA 115 EUR InStock
APOSOR917429-25G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209515
Numéro CAS: 7779-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité