4-Propylbenzaldéhyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917431-25G OR917431-5G
APOSOR917431-25GEA 596 EUR InStock
APOSOR917431-25G APOSOR917431-5G
4-Propylbenzaldéhyde 96%
4-Propylbenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041870
Numéro CAS: 28785-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité