Tétraéthylurée 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,3,3-Tetraethylurea
OR917459-100G OR917459-25G
APOSOR917459-100GEA 435 EUR InStock
APOSOR917459-100G APOSOR917459-25G
Tétraéthylurée 95%
Tétraéthylurée
Formule: C₉H₂₀N₂O
MW: 172,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042881
Numéro CAS: 1187-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité