5-Oxohexanoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Glurate, 5-Ketohexanoic Acid, 4-Acetylbutyric Acid
OR917515-100G OR917515-25G
APOSOR917515-100GEA 265 EUR InStock
APOSOR917515-100G APOSOR917515-25G
5-Oxohexanoic acid 98%
5-Oxohexanoic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004412
Numéro CAS: 3128-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité