N-Acetyl-DL-norleucine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917582-25G OR917582-5G OR917582-100G
APOSOR917582-25GEA 256 EUR InStock
APOSOR917582-25G APOSOR917582-5G APOSOR917582-100G
N-Acetyl-DL-norleucine 95%
N-Acetyl-DL-norleucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037272
Numéro CAS: 7682-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité