1-Boc-1-methylhydrazine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-tert-Butoxycarbonyl-1-methylhydrazine, 2-Methylcarbazic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-1-methylhydrazine, tert-Butyl 2-Methylcarbazate
OR917775-100G
APOSOR917775-100GEA 77 EUR InStock
APOSOR917775-100G
1-Boc-1-methylhydrazine 96%
1-Boc-1-methylhydrazine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146,1876 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05669700
Numéro CAS: 21075-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité