Ethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR917786-1G OR917786-5G
APOSOR917786-1GEA 227 EUR InStock
APOSOR917786-1G APOSOR917786-5G
Ethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12180234
Numéro CAS: 85290-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité