2-Hydroxybenzophénone 95%
OR917799-25G OR917799-5G
APOSOR917799-25GEA 221 EUR InStock
APOSOR917799-25G APOSOR917799-5G
2-Hydroxybenzophénone 95%
2-Hydroxybenzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002216
Numéro CAS: 117-99-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité