(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid
OR917829-1G OR917829-5G
APOSOR917829-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR917829-1G APOSOR917829-5G
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Formule: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075338
Numéro CAS: 20972-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité