2-(Methylthio)benzo[d]oxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methylthio)benzoxazole
OR917863-25G
APOSOR917863-25GEA 145 EUR InStock
APOSOR917863-25G
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole 95%
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole
Formule: C₈H₇NOS
MW: 165,2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160027
Numéro CAS: 13673-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité