5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(5-Methylpyridin-2-yl)pivalamide
OR917877-10G OR917877-1G OR917877-5G
APOSOR917877-10GEA 328 EUR InStock
APOSOR917877-10G APOSOR917877-1G APOSOR917877-5G
5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,262 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03374646
Numéro CAS: 86847-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité