4-Methylcyclohexylamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylcyclohexanamine hydrochloride, Hexahydro-p-toluidine Hydrochloride
OR917951-25G OR917951-5G
APOSOR917951-25GEA 438 EUR InStock
APOSOR917951-25G APOSOR917951-5G
4-Methylcyclohexylamine hydrochloride 95%
4-Methylcyclohexylamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅N
MW: 149,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051985
Numéro CAS: 100959-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité