3-Méthoxyacrylate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-methoxyacrylate
OR917991-100G OR917991-500G
APOSOR917991-100GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR917991-100G APOSOR917991-500G
3-Méthoxyacrylate de méthyle 97%
3-Méthoxyacrylate de méthyle
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,1152 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00128206
Numéro CAS: 34846-90-7
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité