Isopropyl glycolate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR918109-5G
APOSOR918109-5GEA 183 EUR InStock
APOSOR918109-5G
Isopropyl glycolate 95%
Isopropyl glycolate
Formule: HOCH₂CO₂CH(CH₃)₂
MW: 118,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046747
Numéro CAS: 623-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité